Order Entry
Spain
ContactUsLinkComponent
Kurzgewindeflasche mit integriertem 0,2ml Mikroeinsatz, 32x11,6mm, Klarglas, 1. hydrol. Klasse, mit Schriftfeld und Füllmarkierungen, Top Bonded mit schmalem Mikroeinsatz 1 * 1.000 items
Catalog # VWRI548-2643A
Supplier:  VWR Collection
New Product
Kurzgewindeflasche mit integriertem 0,2ml Mikroeinsatz, 32x11,6mm, Klarglas, 1. hydrol. Klasse, mit Schriftfeld und Füllmarkierungen, Top Bonded mit schmalem Mikroeinsatz 1 * 1.000 items
Catalog # VWRI548-2643A
Supplier:  VWR Collection