Order Entry
Spain
ContactUsLinkComponent
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 321 Smart Konfiguration der filter: 2C Filtrationsfehleralarm: A Rückseite: Standard Fro ntscheibe und Seitenwände: Klappbare Frontscheibe + rechte Abfallschleuse Arbeitsplatte: Arbeitsplatte aus Glas Stromver 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA606B02013B21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE
New Product
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 321 Smart Konfiguration der filter: 2C Filtrationsfehleralarm: A Rückseite: Standard Fro ntscheibe und Seitenwände: Klappbare Frontscheibe + rechte Abfallschleuse Arbeitsplatte: Arbeitsplatte aus Glas Stromver 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA606B02013B21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE