Order Entry
Spain
Orders LinkContactUsLinkComponent
Adapters with external thread
Adapters with external thread
Screw plug
Catalog # PERCB0507921
Supplier:   PerkinElmer
Adapters with external thread
Catalog # PERCB0507921
Supplier:  PerkinElmer
Adapters with external thread
Screw plug
Price
39,60 €
Log in for availability
1 * 1 UN
Product Details & Documents
Adapters with external screw thread (6,4 mm) for FIMS-100, FIMS-400, FIAS-100 or FIAS-400 flow injection system.
Specifications
  • Description:
    Screw plug
  • Seq:
    05
Recomendaciones
Las recomendaciones se personalizarán según sus preferencias de compra solo si ha dado su consentimiento activando la opción "Mejorar mi experiencia de compra" en la "página de información personal".
De lo contrario, recibirá recomendaciones genéricas.