Adapters with external thread
Adapter K with 1,8 mm O.Ø nipple
Catalog # PERCB0507918
Supplier: PerkinElmer
Jump to:
Product Details & Documents
Adapters with external screw thread (6,4 mm) for FIMS-100, FIMS-400, FIAS-100 or FIAS-400 flow injection system.
Specifications
- Description:Adapter K with 1,8 mm O.Ø nipple
- Seq:01
Recomendaciones
Las recomendaciones se personalizarán según sus preferencias de compra solo si ha dado su consentimiento activando la opción "Mejorar mi experiencia de compra" en la "página de información personal".
De lo contrario, recibirá recomendaciones genéricas.



