Order Entry
Spain
Orders LinkContactUsLinkComponent
Watch dishes

Watch dishes

Watch glass, PTFE, 126,36 mm
  KART646
 :   KARTELL
Watch dishes
  KART646
 :  KARTELL
Watch dishes
Watch dishes

Watch glass, PTFE, 126,36 mm

 
34,20 €
   
1 * 1 UN
 

Made of PTFE, white.

  • Very good chemical, heat and mechanical resistance
  • Heat resistant up to +120 °C
  • For use with foodstuff

For blends or for covering vessels.

 
  • Ø:
    126,36 mm
  • Description:
    Watch glass, PTFE
  • Seq:
    04
Recomendaciones

Las recomendaciones se personalizarán según sus preferencias de compra solo si ha dado su consentimiento activando la opción "Mejorar mi experiencia de compra" en la "página de información personal".

De lo contrario, recibirá recomendaciones genéricas.