Entrada de pedido
Spain
Orders LinkContactUsLinkComponent
Frascos con reborde, Nalgene®

Frascos con reborde, Nalgene®

5,00 ml, incoloro, Si, 20 mm
Catalog # 215-1494
Frascos con reborde, Nalgene®
Catalog # 215-1494
Frascos con reborde, Nalgene®
Frascos con reborde, Nalgene®

5,00 ml, incoloro, Si, 20 mm

Price
1 250,00 €
Log in for availability
1 * 1.932 UN
Product Details & Documents

Ideal para el envasado, el almacenamiento y el envío de muestras de suero para diagnóstico, suero biológico, medicamentos de uso veterinario y medicamentos oftalmológicos. Fabricados y envasados en instalaciones equipadas con filtros HEPA. PETG, transparente.

  • Esterilizados: SAL (Sterility Assurance Level) 10 6. Cumplen con normas USP clase VI y USP 661
  • Con tapones de goma y cierre, adecuado para el transporte aéreo (los tapones de goma y las cápsulas se deben pedir por separado)
  • Controlados para garantizar la ausencia de derrames

Ordering information: los viales se envían embalados en módulos con film retráctil, sin tapones ni cápsula de cierre.

Specifications
  • Tapa incluida:
    Si
  • Tamaño de la tapa:
    20 mm
  • Capacidad:
    5,00 ml
  • Color:
    incoloro
  • Cat. No.:
    215-1494
  • Ambientalmente Preferibles:
    Bajo impacto en la fabricación
  • Certificación ambiental:
    NAR Certificate of Retirement