Order Entry
Spain
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Push-in stoppers for tubes

Red, 17 mm
  SIMPT401-10R
Push-in stoppers for tubes
  SIMPT401-10R
Push-in stoppers for tubes
Push-in stoppers for tubes

Red, 17 mm

 
70,10 €
   
1 * 1.000 UN
 

HDPE. Fit tubes of 15 ml capacity and 17 mm Ø.

  • Impermeable to liquids
  • Can be inserted in tubes and removed again easily with one hand
  • Economical, can also be used as disposable stoppers
 
  • Ø bottom:
    17 mm
  • Colour:
    Red
  • Seq:
    14
Recomendaciones

Las recomendaciones se personalizarán según sus preferencias de compra solo si ha dado su consentimiento activando la opción "Mejorar mi experiencia de compra" en la "página de información personal".

De lo contrario, recibirá recomendaciones genéricas.