Order Entry
Spain
Orders LinkContactUsLinkComponent
Probes for 845

Probes for 845

Probe, magnetic, high temperature, for measurement on metal surfaces, TC type K, −50...+400 °C, Class 2 (EN 60584-2), 75 mm, 21×71 mm
Catalog # 628-3215
Supplier:   Testo
Probes for 845
Catalog # 628-3215
Supplier:  Testo
Probes for 845
Probes for 845

Probe, magnetic, high temperature, for measurement on metal surfaces, TC type K, −50...+400 °C, Class 2 (EN 60584-2), 75 mm, 21×71 mm

Price
202,00 €
Log in for availability
1 * 1 UN
Specifications
  • Range:
    −50...+400 °C
  • Description:
    Probe, magnetic, high temperature, for measurement on metal surfaces, TC type K
  • Length:
    75 mm
  • Seq:
    14
  • Accuracy:
    Class 2 (EN 60584-2)
  • Application:
    Surface
  • Ø×L:
    21×71 mm
Recomendaciones

Las recomendaciones se personalizarán según sus preferencias de compra solo si ha dado su consentimiento activando la opción "Mejorar mi experiencia de compra" en la "página de información personal".

De lo contrario, recibirá recomendaciones genéricas.