Probes for 845
Pipe wrap probe, TC type K, −60...+130 °C, Class 2 (EN 60584-2), 65 mm, 5×65 mm
620-3424
: Testo
- Range:−60...+130 °C
- Description:Pipe wrap probe, TC type K
- Length:65 mm
- Seq:17
- Accuracy:Class 2 (EN 60584-2)
- Application:Surface
- Ø×L:5×65 mm



