Order Entry
Spain
Orders LinkContactUsLinkComponent
Sodium nitrate, Supelco®

Sodium nitrate, Supelco®

Fibre carton, 50 kg
Catalog # 1.06535.9050
Oxidizing
Irritant
Supplier:   Merck
Sodium nitrate, Supelco®
Catalog # 1.06535.9050
Supplier:  Merck
CAS Number:  7631-99-4
Sodium nitrate, Supelco®

Fibre carton, 50 kg

CAS Number:  7631-99-4
Price
2 530,00 €
Log in for availability
1 * 50 kg
Product Details & Documents
  • CAS Number:7631-99-4
  • Formula:NaNO₃
  • MDL Number:MFCD00011119
  • Molecular Weight:84.99 g/mol
  • Merck Index:13,08720
  • Boiling Pt:380 °C (1013 hPa)
  • Melting Pt:308 °C
  • Density:2.26 g/cm³ (20 °C)
  • EINECS:231-554-3
  • ADR:5.1,III
  •  :M-Clarity™ quality level = MQ200
  • Storage Temperature:Ambient
  • UN:1498
  • REACH:01-2119488221-41

Documents

Certificates
Search by Lot Number
Specifications

Specifications

  • Pack type:
    Fibre carton
  • Pk:
    50 kg

Specifications

Recomendaciones

Las recomendaciones se personalizarán según sus preferencias de compra solo si ha dado su consentimiento activando la opción "Mejorar mi experiencia de compra" en la "página de información personal".

De lo contrario, recibirá recomendaciones genéricas.