Sodium peroxodisulphate
Catálogo # PRLSMC312589.5000
Proveedor: PROLABO CMP
Número CAS:
Especificaciones
- Pack type:Plastic bottle
- Pk:5 L
- Seq:5190
Especificaciones
Acerca de este artículo
:
:238.11 g/mol
Índice Merck:13,08729
Punto de fusión:100 °C
Densidad:2.4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenamiento:Ambient
EINECS:231-892-1
UN:1505
ADR:5.1,III
:GHS03
:GHS08
:GHS07
Número CAS:7775-27-1
Fórmula:Na₂S₂O₈
Número MDL:MFCD00003501