Order Entry
Spain
ContactUsLinkComponent
Cellulose chromatography papers
Cellulose chromatography papers
Supplier:  Sartorius
Certificates
undefined
Cellulose chromatography papers
Supplier:  Sartorius
Specifications
  • Catalog No:
  • SARTFT-3-526-025
  • SARTFT2-527460570N
  • 552-0374
  • 552-0373
  • SARTFT-2507580600K
  • SARTFT1-5270190100
  • SARTFT2-527580600K
  • SARTFT2504-580600N
  • SARTFT2503-580600N
  • SARTFT2503-250250N
  • SARTFT-2503300580N
  • Grade:
  • FN 30
  • FN 100
  • FN 100
  • FN 100
  • FN 7
  • FN 100
  • FN 100
  • FN 4
  • FN 3
  • FN 3
  • FN 3
  • Thickness:
  • 0,9 mm
  • 0,35 mm
  • 0,35 mm
  • 0,35 mm
  • 0,32 mm
  • 0,35 mm
  • 0,35 mm
  • 0,24 mm
  • 0,19 mm
  • 0,19 mm
  • 0,19 mm
  • Weight:
  • 320 g/m²
  • 195 g/m²
  • 195 g/m²
  • 195 g/m²
  • 150 g/m²
  • 195 g/m²
  • 195 g/m²
  • 120 g/m²
  • 90 g/m²
  • 90 g/m²
  • 90 g/m²
  • Capillary rise:
  • 240 mm/30 min
  • 115 mm/30 min
  • 115 mm/30 min
  • 115 mm/30 min
  • 145 mm/30 min
  • 115 mm/30 min
  • 115 mm/30 min
  • 95 mm/30 min
  • 95 mm/30 min
  • 95 mm/30 min
  • 95 mm/30 min