Entrada de pedido
Spain
ContactUsLinkComponent
Cinc ≥99.99% (metals basis), blanco de pulverización, Ø 76.2 mm (3.0 in), Thickness: 3.18 mm (0.125 in)
Cinc ≥99.99% (metals basis), blanco de pulverización, Ø 76.2 mm (3.0 in), Thickness: 3.18 mm (0.125 in)
Catalog # 41657.KS
CAS Number:  
Cinc ≥99.99% (metals basis), blanco de pulverización, Ø 76.2 mm (3.0 in), Thickness: 3.18 mm (0.125 in)
Catalog # 41657.KS
CAS Number:  

Specifications

  • Env:
    1
  • Seq:
    0001

Specifications

About this item

 :
 :65.39 g/mol
Merck Index:12,10255
Boiling Pt:908 °C (1013 hPa)
Melting Pt:420 °C
Density:7,14 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Ambiente
EINECS:231-175-3
CAS Number:7440-66-6
Formula:Zn
MDL Number:MFCD00011291