Order Entry
Spain
ContactUsLinkComponent
Examination gloves, nitrile, Micro-Touch® Nitra-Tex™ and Nitra-Tex™ EP™
Examination gloves, nitrile, Micro-Touch® Nitra-Tex™ and Nitra-Tex™ EP™
Certificates
undefined
Examination gloves, nitrile, Micro-Touch® Nitra-Tex™ and Nitra-Tex™ EP™
Certificates
Specifications
  • Catalog No:
  • 112-1854
  • 112-1847
  • 112-1846
  • 112-1848
  • 112-1843
  • 112-1845
  • 112-1844
  • 112-1850
  • 112-1849
  • 112-1853
  • Model:
  • Nitra-Tex™ EP™
  • Nitra-Tex™
  • Nitra-Tex™
  • Nitra-Tex™ EP™
  • Nitra-Tex™
  • Nitra-Tex™
  • Nitra-Tex™
  • Nitra-Tex™ EP™
  • Nitra-Tex™ EP™
  • Nitra-Tex™ EP™
  • Ambidextrous / hand-specific:
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Disposable / reusable:
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Latex / latex-free:
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Powdered / powder-free:
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Finish:
  • Textured
  • Textured
  • Textured
  • Textured
  • Textured
  • Textured
  • Textured
  • Textured
  • Textured
  • Textured
  • Cuff style:
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • EN norm:
  • EN 455 (1-4), EN 374-1 Type B (KPT), EN 374-5, EN 421
  • EN 455 (1-4), EN 374-1 Type B (KPT), EN 374-5, EN 421
  • EN 455 (1-4), EN 374-1 Type B (KPT), EN 374-5, EN 421
  • EN 455 (1-4), EN 374-1 Type B (KPT), EN 374-5, EN 421
  • EN 455 (1-4), EN 374-1 Type B (KPT), EN 374-5, EN 421
  • EN 455 (1-4), EN 374-1 Type B (KPT), EN 374-5, EN 421
  • EN 455 (1-4), EN 374-1 Type B (KPT), EN 374-5, EN 421
  • EN 455 (1-4), EN 374-1 Type B (KPT), EN 374-5, EN 421
  • EN 455 (1-4), EN 374-1 Type B (KPT), EN 374-5, EN 421
  • EN 455 (1-4), EN 374-1 Type B (KPT), EN 374-5, EN 421
  • Food contact approved:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +