Order Entry
Spain
ContactUsLinkComponent
PTIO (=2-phenyl-4,4,5,5-tetramethylimidazoline-3-oxide-1-oxyl) ≥98% (by non aqueous titration)
Irritante
PTIO (=2-phenyl-4,4,5,5-tetramethylimidazoline-3-oxide-1-oxyl) ≥98% (by non aqueous titration)
Catalog # ENZOALX430007M100
Proveedor:  ENZO LIFE SCIENCES
Número CAS:  
undefined
Irritante
PTIO (=2-phenyl-4,4,5,5-tetramethylimidazoline-3-oxide-1-oxyl) ≥98% (by non aqueous titration)
Catalog # ENZOALX430007M100
Proveedor:  ENZO LIFE SCIENCES
Número CAS:  

Especificaciones

  • Pk:
    100 mg
  • Seq:
    2440

Especificaciones

Resultados de prueba de especificación

  • Purity:
    ≥98% (Nonaqueous Titration)
  • Purity Detail:
    Purified by nonaqueous titration

Resultados de prueba de especificación

Acerca de este artículo

 :
 :233.29 g/mol
 :GHS07
Temperatura de almacenamiento:Freezer
Número CAS:18390-00-6
Fórmula:C₁₃H₁₇N₂O₂
Número MDL:MFCD00059929