(R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid 97+%
Proveedor: Apollo Scientific
Certificados
Acerca de este artículo
Número CAS:72925-16-7
:
Fórmula:C₁₀H₁₇NO₄
Número MDL:MFCD03094727
:215.25 g/mol
Temperatura de almacenamiento:Ambient
Frequently Bought Together