

Antimony ≥99.9999% (metals basis), shot, Puratronic® 1.5-5 mm (0.06-0.2 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Certificados
Acerca de este artículo
Número CAS:7440-36-0
:
Fórmula:Sb
Número MDL:MFCD00134030
:121.76 g/mol
Índice Merck:12,00733
Punto de ebullición:1637 °C (1013 hPa)
Punto de fusión:630 °C
Densidad:6.684 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenamiento:Ambient
EINECS:231-146-5
UN:2871
ADR:6.1,III
:GHS07
:GHS09
Frequently Bought Together