Anti-HLA C Rabbit Polyclonal Antibody
Catalog # ABNOH00003107-D01
Supplier: Abnova
Specifications
- Tipo de anticuerpo:Primario
- Nombre del antígeno:major histocompatibility complex, class I, C
- Simbolo antígeno:HLA C
- Clonalidad:Polyclonal
- Conjugado:Unconjugated
- Huésped:Rabbit
- Precipitación inmunológica:Yes
- Reactividad:Human
- Western blot:Yes
- Adsorción cruzada:No
- ID del gen:3107
- Sinónimos de antígenos:D6S204|HLC-C|HLA-JY3|PSORS1
- Temperatura de almacenamiento:Cool
- Shipping temperature:Ice
- Tamaño:100 µl
- Env:100 µl
Specifications
About this item
Type: Primary
Antigen: HLA C
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human