Order Entry
Denmark
ContactUsLinkComponent
Modell Technologie: PCR-Werkbänke Captair Bio 321 Smart Konfiguration der filter: 1C1P Filtrationsfehleralarm: CP Rückseite: Stan dard Frontscheibe und Seitenwände: Klappbare Frontscheibe + Standard Arbeitsplatte: Trespa® TopLab® PLUS Stromversorgung 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAE606F08011C21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE
New Product
Modell Technologie: PCR-Werkbänke Captair Bio 321 Smart Konfiguration der filter: 1C1P Filtrationsfehleralarm: CP Rückseite: Stan dard Frontscheibe und Seitenwände: Klappbare Frontscheibe + Standard Arbeitsplatte: Trespa® TopLab® PLUS Stromversorgung 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAE606F08011C21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE