Modell Technologie: Filterabzüge Captair 714 Smart Konfiguration der filter: 1P2C Rückseite: Transparent Frontscheibe und Seitenw ände: Reverso + linke Abfallschleuse Arbeitsplatte: Trespa® TopLab® PLUS Stromversorgung: EU Version: 1 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA666D00026C21
Supplier: ERLAB CAPTAIRE