Order Entry
Denmark
ContactUsLinkComponent
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 633 Smart Konfiguration der filter: 1P1C1P Filtrationsfehleralarm: F Rückseite: Standard Frontscheibe und Seitenwände: Klappbare Frontscheibe + linke Abfallschleuse Stromversorgung: EU Version: 1 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA656I03012A21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE
New Product
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 633 Smart Konfiguration der filter: 1P1C1P Filtrationsfehleralarm: F Rückseite: Standard Frontscheibe und Seitenwände: Klappbare Frontscheibe + linke Abfallschleuse Stromversorgung: EU Version: 1 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA656I03012A21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE