Order Entry
Denmark
ContactUsLinkComponent
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 392 Smart Konfiguration der filter: 1P1C1P Rückseite: Transparent Frontscheibe und Seite nwände: Klappbare Frontscheibe + rechte Abfallschleuse Arbeitsplatte: Trespa® TopLab® PLUS Stromversorgung: EU Version: 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA636I00023C21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE
New Product
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 392 Smart Konfiguration der filter: 1P1C1P Rückseite: Transparent Frontscheibe und Seite nwände: Klappbare Frontscheibe + rechte Abfallschleuse Arbeitsplatte: Trespa® TopLab® PLUS Stromversorgung: EU Version: 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA636I00023C21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE