Order Entry
Denmark
ContactUsLinkComponent
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 392 Smart Konfiguration der filter: 2P Rückseite: Transparent Frontscheibe und Seitenwän de: Reverso + rechte Abfallschleuse Stromversorgung: EU Version: 1 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA636H00025A21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE
New Product
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 392 Smart Konfiguration der filter: 2P Rückseite: Transparent Frontscheibe und Seitenwän de: Reverso + rechte Abfallschleuse Stromversorgung: EU Version: 1 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA636H00025A21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE