Order Entry
Denmark
ContactUsLinkComponent
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 321 Smart Konfiguration der filter: 2C1P Filtrationsfehleralarm: F Rückseite: Transparen t Frontscheibe und Seitenwände: Klappbare Frontscheibe + linke Abfallschleuse Arbeitsplatte: Arbeitsplatte aus Glas Stro 1 * 1 ST
  ERLAAA606G03022B21
New Product
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 321 Smart Konfiguration der filter: 2C1P Filtrationsfehleralarm: F Rückseite: Transparen t Frontscheibe und Seitenwände: Klappbare Frontscheibe + linke Abfallschleuse Arbeitsplatte: Arbeitsplatte aus Glas Stro 1 * 1 ST
  ERLAAA606G03022B21