Hitzeschutz-Handschuhe KarboTect L 954, bis 300°C, Material: Para-Aramid/Karbon/Wolle/Leder, Länge: 380-400mm, Kat. III, EN388, EN407, Farbe: Gelb/Rotbraun/Schwarz, Gr. 7 1 * 1 PAAR
Catalog # KCHL954.7
Supplier: KCL by Honeywell
Frequently Bought Together