Order Entry
Denmark
ContactUsLinkComponent
Ultraschallbad mit Infrarot-Schnittstelle, 35 kHz, 230 V~(± 10%) 50/60 Hz, LED-Anzeige für Zeit, Temperatur, DEGAS. Zeit 1 - 30 min und Dauerbetrieb, Heizung 20 - 80°C thermostatisch regelbar, Warn-LED bei Übertemperatur, SweepTec für gleichmäßige un 1 * 1 ST
Catalog # BAND3095
Leverandør:  BANDELIN-ELECTRONIC
Ultraschallbad mit Infrarot-Schnittstelle, 35 kHz, 230 V~(± 10%) 50/60 Hz, LED-Anzeige für Zeit, Temperatur, DEGAS. Zeit 1 - 30 min und Dauerbetrieb, Heizung 20 - 80°C thermostatisch regelbar, Warn-LED bei Übertemperatur, SweepTec für gleichmäßige un 1 * 1 ST
Catalog # BAND3095
Leverandør:  BANDELIN-ELECTRONIC
Frequently Bought Together