Order Entry
Denmark
ContactUsLinkComponent
2-Gas-Detektor als Diffusionsgerät Gerätefarbe: GELB im wasserdichten/staubdichten Gummischutzgehäuse (IP68) eingebaut (IP68 - bis zu 45 Minuten in einer Tiefe von bis zu 1,2 m 1 * 1 ST
Catalog # BWTEMCX3-X00M-Y-EU
Supplier:  BW TECHNOLOGIES
2-Gas-Detektor als Diffusionsgerät Gerätefarbe: GELB im wasserdichten/staubdichten Gummischutzgehäuse (IP68) eingebaut (IP68 - bis zu 45 Minuten in einer Tiefe von bis zu 1,2 m 1 * 1 ST
Catalog # BWTEMCX3-X00M-Y-EU
Supplier:  BW TECHNOLOGIES
Frequently Bought Together