Order Entry
Denmark
ContactUsLinkComponent
POLYAMID (NYLON) / LATEX, GELB / SCHWARZ, CAT 2 Norm: EN 388 Träger: 95% Polyamid (Nylon), 5% Elasthan, gelb Beschichtung: Latex, gesandet, schwarz - Premium-Qualität - Feinstrick, nahtlos/ 15G - Latex-Innenhandbeschichtung - hervorragende Passform - 1 * 120 PAAR
Catalog # FELD0528/8
Supplier:  FELDTMANN HELMUT
POLYAMID (NYLON) / LATEX, GELB / SCHWARZ, CAT 2 Norm: EN 388 Träger: 95% Polyamid (Nylon), 5% Elasthan, gelb Beschichtung: Latex, gesandet, schwarz - Premium-Qualität - Feinstrick, nahtlos/ 15G - Latex-Innenhandbeschichtung - hervorragende Passform - 1 * 120 PAAR
Catalog # FELD0528/8
Supplier:  FELDTMANN HELMUT
Frequently Bought Together