Order Entry
Denmark
ContactUsLinkComponent
NITRAS Blue Power Grip Latexhandschuh, blau, gerauhter Handbereich, hochwertige Baumwolle als Trägermaterial, ca. 30cm lang Gr. 7-11, EN388 CAT2, EN374 CAT3 size: 8 quantity: 72 1 * 72 PAIR
Catalog # ASAS1611
Supplier:  AS ARBEITSSCHUTZ
NITRAS Blue Power Grip Latexhandschuh, blau, gerauhter Handbereich, hochwertige Baumwolle als Trägermaterial, ca. 30cm lang Gr. 7-11, EN388 CAT2, EN374 CAT3 size: 8 quantity: 72 1 * 72 PAIR
Catalog # ASAS1611
Supplier:  AS ARBEITSSCHUTZ
Frequently Bought Together