Order Entry
Denmark
ContactUsLinkComponent
NAPPALEDERHANDSCHUH STOFFRUECKEN 7 EN388 1112 Material: Nappaleder, naturfarben 100% Baumwolle, dunkelgrau ungefüttert, weiches Leder, gute Passform, strukturierter Stoffrücken, gutes Tastempfinden, Klettverschluss Größen: 7 - 11 1 * 120 PAAR
Catalog # FELD027707
Supplier:  FELDTMANN HELMUT
NAPPALEDERHANDSCHUH STOFFRUECKEN 7 EN388 1112 Material: Nappaleder, naturfarben 100% Baumwolle, dunkelgrau ungefüttert, weiches Leder, gute Passform, strukturierter Stoffrücken, gutes Tastempfinden, Klettverschluss Größen: 7 - 11 1 * 120 PAAR
Catalog # FELD027707
Supplier:  FELDTMANN HELMUT
Frequently Bought Together