Rørholder Absorberende 1-Rør 1 * 100 Items
Catalog # DAKL430650
Leverandør: DAKLAPACK
Frequently Bought Together
Shoe covers, PP/CPE
Leverandør: HUBEI ORIENT INTL TRADING
Cryogenic markers, SCIENCE-MARKER™
Leverandør: GA
VWR® Basic, Beskyttelsesdragter til renrum, SMS
Leverandør: VWR Collection
VWR® Nitrile Extra Light, Nitrile Gloves
Leverandør: VWR Collection
VWR® NITRILE LIGHT, Nitrile Gloves
Leverandør: VWR Collection
GHS-piktogrammer
Leverandør: Brady
Colour Lab Tapes
Leverandør: GA
[EN]MOP FRAME 7IN W KEEP QUICKCONNECT SS 1 * 1 Items
Leverandør: CONTEC
DYMO-Compatible Cryogenic Labels
Leverandør: GA
Syrefaste handsker, Camapren®
Leverandør: KCL by Honeywell
Labels for BBP33 printers, type B-424
Leverandør: Brady
Overalls, 4500
Leverandør: 3M