Order Entry
Denmark
ContactUsLinkComponent
PU-Sicherheitsstiefel EN ISO 20345 S4 CI Spezialstiefel mit dicker Schaftwand und dicker Sohle aus geschäumten Polyurethan, Stahlkappe Kälteisolation bis minus 40 Grad Schaft: grün, Sohle: schwarz Gewicht: 3 kg/Paar Schafthöhe: zirka 39 cm Größen: 39 1 * 1 PAAR
Catalog # FELD3549241
Supplier:  FELDTMANN HELMUT
PU-Sicherheitsstiefel EN ISO 20345 S4 CI Spezialstiefel mit dicker Schaftwand und dicker Sohle aus geschäumten Polyurethan, Stahlkappe Kälteisolation bis minus 40 Grad Schaft: grün, Sohle: schwarz Gewicht: 3 kg/Paar Schafthöhe: zirka 39 cm Größen: 39 1 * 1 PAAR
Catalog # FELD3549241
Supplier:  FELDTMANN HELMUT
Frequently Bought Together