Order Entry
Denmark
ContactUsLinkComponent
Boîte de 4 cartouches membrane 2958A (TEFZEL 12,5 µm) pré-rempli de rechange pour sonde oxygène A11xx. Inclus accessoires de maintenance : O-rings, filtres coton et outils de nettoyage 1 * 1 items
Catalog # HACH2958A-A
Supplier:  Hach
Boîte de 4 cartouches membrane 2958A (TEFZEL 12,5 µm) pré-rempli de rechange pour sonde oxygène A11xx. Inclus accessoires de maintenance : O-rings, filtres coton et outils de nettoyage 1 * 1 items
Catalog # HACH2958A-A
Supplier:  Hach
Frequently Bought Together