Order Entry
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
Thiourea
Thiourea
5 kg
  ROTH9531.2
Marketsource
 :   Roth Carl
Thiourea
  ROTH9531.2
 :  Roth Carl
Marketsource
 :  62-56-6
Thiourea
Thiourea
5 kg
 :  62-56-6
1 * 5 kg
 :  Thiocarbamide, Sulphourea
  •  :62-56-6
  •  :NH₂CSNH₂
  •  :MFCD00008067
  •  :76.12 g/mol
  •  :13,09443
  •  :174…177 °C
  •  :1.435 g/cm³ (20 °C)
  •  :Ambient
  •  :200-543-5
  •  :3077
  •  :9,III
  • Pk:
    5 kg