Order Entry
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
Benzene
Glass bottle, 1 L
  ROTH7173.1
Marketsource
 :   Roth Carl
Benzene
  ROTH7173.1
 :  Roth Carl
Marketsource
 :  71-43-2
Benzene
Benzene
Glass bottle, 1 L
 :  71-43-2
391,30 kr
1 * 1 L
 :  Cyclohexatriene
  •  :71-43-2
  •  :C₆H₆
  •  :MFCD00003009
  •  :78.11 g/mol
  •  :13,01066
  •  :80.1 °C (1013 hPa)
  •  :5.5 °C
  •  :0.878 g/cm³ (20 °C)
  •  :–11 °C
  •  :Ambient
  •  :200-753-7
  •  :1114
  •  :3,II
  •  :01-2119447106-44
  • Pack type:
    Glass bottle
  • Pk:
    1 L