Order Entry
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
2-Mercaptoethanol

2-Mercaptoethanol

Glass bottle, 500 mL
Catalog # SERA39563.02
Giftig
Ætsende
Miljø
Marketsource
Supplier:   Serva
2-Mercaptoethanol
Catalog # SERA39563.02
Supplier:  Serva
Marketsource
CAS Number:  60-24-2
2-Mercaptoethanol
2-Mercaptoethanol

Glass bottle, 500 mL

CAS Number:  60-24-2
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Synonymer:  2-Hydroxyethyl mercaptan, β-Mercaptoethanol
  • CAS nummer:60-24-2
  • Formel:HSCH₂CH₂OH
  • MDL nummer:MFCD00004890
  • Molecular Weight:78.14 g/mol
  • Merck Index:13,05894
  • Kogende Pt:157 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:–100 °C
  • Tæthed:1.12 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:68 °C
  • Opbevaringstemperatur:Ambient
  • EINECS:200-464-6
  • FN:2966
  • ADR:6.1,II
Specifikationer

Specifikationer

  • Pack type:
    Glass bottle
  • Pk:
    500 mL

Specifikationer