Dobbeltmuffer til rammer, 90°
13 mm, Rustfrit stål 18/10, antimagnetisk
Catalog # 241-7185
Supplier: BOCHEM
Jump to:
Product Details & Documents
Klemvidde op til 13 mm.
- Vinkel: 90°
- Med fingerskruer
Specifications
- Spændvidde:13 mm
- Materiale:Rustfrit stål 18/10, antimagnetisk



