Order Entry
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
Standard valves
Supplier:   COWIE
Standard valves
Supplier:  COWIE
Certifikater
Standard valves
20 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Standard valves made of PTFE.
  • Maximum Pressure 1 bar at 100 °C and 5 mm Hg
  • Valves may be sterlised at 135 °C
  • Very good chemical resistance
Product Family Options
Straight through screw
Produktinformation
  • Hole Ø
    For tube O-Ø
    Availability
    Price
  • 2 mm
    6 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 340,00 kr
    340,00 kr
    1 * 1 Items
       340,00 kr
  • 3 mm
    8 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 380,00 kr
    380,00 kr
    1 * 1 Items
       380,00 kr
  • 4 mm
    8 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 390,00 kr
    390,00 kr
    1 * 1 Items
       390,00 kr
T-type screw
Produktinformation
  • Hole Ø
    For tube O-Ø
    Availability
    Price
  • 2 mm
    6 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 470,00 kr
    470,00 kr
    1 * 1 Items
       470,00 kr
  • 3 mm
    8 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 505,00 kr
    505,00 kr
    1 * 1 Items
       505,00 kr
  • 4 mm
    8 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 510,00 kr
    510,00 kr
    1 * 1 Items
       510,00 kr
Straight through bayonet
Produktinformation
  • Hole Ø
    For tube O-Ø
    Availability
    Price
  • 2 mm
    6 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 290,00 kr
    290,00 kr
    1 * 1 Items
       290,00 kr
  • 2 mm
    4,5 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 290,00 kr
    290,00 kr
    1 * 1 Items
       290,00 kr
  • 3 mm
    8 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 300,00 kr
    300,00 kr
    1 * 1 Items
       300,00 kr
  • 3 mm
    6,8 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 300,00 kr
    300,00 kr
    1 * 1 Items
       300,00 kr
  • 4 mm
    10 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 315,00 kr
    315,00 kr
    1 * 1 Items
       315,00 kr
  • 4 mm
    9 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 305,00 kr
    305,00 kr
    1 * 1 Items
       305,00 kr
  • 5 mm
    11 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 500,00 kr
    500,00 kr
    1 * 1 Items
       500,00 kr
T-type bayonet
Produktinformation
  • Hole Ø
    For tube O-Ø
    Availability
    Price
  • 2 mm
    6 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 335,00 kr
    335,00 kr
    1 * 1 Items
       335,00 kr
  • 2 mm
    4,5 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 335,00 kr
    335,00 kr
    1 * 1 Items
       335,00 kr
  • 3 mm
    8 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 360,00 kr
    360,00 kr
    1 * 1 Items
       360,00 kr
  • 3 mm
    6,8 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 350,00 kr
    350,00 kr
    1 * 1 Items
       350,00 kr
  • 4 mm
    10 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 370,00 kr
    370,00 kr
    1 * 1 Items
       370,00 kr
  • 4 mm
    9 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 370,00 kr
    370,00 kr
    1 * 1 Items
       370,00 kr
  • 5 mm
    11 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 475,00 kr
    475,00 kr
    1 * 1 Items
       475,00 kr