n-Decane
Leverandør: Roth Carl
Certifikater
Om denne vare
CAS nummer:124-18-5
:
Formel:H₃C(CH₂)₈CH₃
MDL nummer:MFCD00008954
:142.28 g/mol
Kogende Pt:174.1 °C (1013 hPa)
Smeltende Pt:–30 °C
Tæthed:0.73 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:46 °C
Opbevaringstemperatur:Ambient
EINECS:204-686-4
FN:2247
ADR:3,III
:GHS02
:GHS08
Frequently Bought Together