Order Entry
Denmark
ContactUsLinkComponent
n-Decane
n-Decane
Catalog # EHERC12095000
Leverandør:  EHRENSTORFER
CAS nummer:  
undefined
n-Decane
Catalog # EHERC12095000
Leverandør:  EHRENSTORFER
CAS nummer:  

Specifikationer

  • Pack type:
    Glass bottle
  • Pk:
    1 mL
  • Seq:
    2070

Specifikationer

Om denne vare

 :
 :142.28 g/mol
Kogende Pt:174.1 °C (1013 hPa)
Smeltende Pt:–30 °C
Tæthed:0.73 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:46 °C
Opbevaringstemperatur:Ambient
EINECS:204-686-4
FN:2247
ADR:3,III
 :GHS02
 :GHS08
CAS nummer:124-18-5
Formel:H₃C(CH₂)₈CH₃
MDL nummer:MFCD00008954