Order Entry
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
Micro haematocrit capillaries, VITREX®
Micro haematocrit capillaries, VITREX®
Micro haematocrit capillaries, VITREX®
Leverandør:  Vitrex Medical A/S
Certifikater
Micro haematocrit capillaries, VITREX®
Micro haematocrit capillaries, VITREX®
17 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
These tubes are supplied fire polished at the colour-coded end, which should be sealed with the Sigillum Wax. Fire polishing reduces wear on the centrifuge seals.
  • Each heparinised tube contains at least 4 IU heparin as prescribed by the Standard
  • Tubes are available in two types of packaging: Dispenser vials of 100 tubes each for hygienic and easy handling; and economy cardboard boxes, which reduce transport and handling costs
  • Sigillum Wax plate (needs to be ordered separately) has 2×24 numbered positions per pair, which makes it easy to seal and transport samples
  • The even wax layer ensures uniform sealing
Certifications: According to DIN ISO 12772.
Product Family Options
Produktinformation
  • Description
    Length
    Ext.Ø
    Ø int.
    Tilgængelighed
    Price
  • VITREX® Capillaries, ammonium-heparinized (green), 75 µl
    75 mm
    1,55 mm
    1,15 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 35,90 kr
    35,90 kr
    1 * 100 Items
       35,90 kr
  • VITREX® Capillaries, K2 EDTA (purple), marks at 32 and 64 µl
    75 mm
    1,55 mm
    1,15 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 5.110,00 kr
    5.110,00 kr
    1 * 1.000 Items
       5.110,00 kr
  • VITREX® Capillaries, K2 EDTA (purple), 35 µl
    75 mm
    1,55 mm
    0,77 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 8.250,00 kr
    8.250,00 kr
    1 * 1.000 Items
       8.250,00 kr
  • VITREX® Capillaries, K2 EDTA (purple), 75 µl
    75 mm
    1,55 mm
    1,15 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 709,00 kr
    709,00 kr
    1 * 1.000 Items
       709,00 kr
  • VITREX® Capillaries, K2 EDTA (purple), 75 µl (10×100 pieces)
    75 mm
    1,55 mm
    1,15 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 2.430,00 kr
    2.430,00 kr
    1 * 1.000 Items
       2.430,00 kr
  • VITREX® Capillaries, lithium-heparinized (orange), 50 µl
    75 mm
    1,35 mm
    0,95 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 810,00 kr
    810,00 kr
    1 * 1.000 Items
       810,00 kr
  • VITREX® Capillaries, lithium-heparinized (orange), 75 µl
    75 mm
    1,55 mm
    1,15 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 1.150,00 kr
    1.150,00 kr
    1 * 1.000 Items
       1.150,00 kr
  • VITREX® Capillaries, natrium-heparinized (red), 50 µl
    75 mm
    1,35 mm
    0,95 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 540,00 kr
    540,00 kr
    1 * 1.000 Items
       540,00 kr
  • VITREX® Capillaries, natrium-heparinized (red), 75 µl (1×1000 pieces)
    75 mm
    1,55 mm
    1,15 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 540,00 kr
    540,00 kr
    1 * 1.000 Items
       540,00 kr
  • VITREX® Capillaries, natrium-heparinized (red), 75 µl (10×100 pieces)
    75 mm
    1,55 mm
    1,15
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 42,20 kr
    42,20 kr
    1 * 100 Items
       42,20 kr
  • VITREX® Capillaries, plain (blue), 9 µl
    32 mm
    0,8 mm
    0,6 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 1.750,00 kr
    1.750,00 kr
    1 * 500 Items
       1.750,00 kr
  • VITREX® Capillaries, plain (blue), 50 µl
    75 mm
    1,35 mm
    0,95 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 473,00 kr
    473,00 kr
    1 * 1.000 Items
       473,00 kr
  • VITREX® Capillaries, plain (blue), 75 µl (10×100 pieces)
    75 mm
    1,55 mm
    1,15 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 338,00 kr
    338,00 kr
    1 * 1.000 Items
       338,00 kr
  • VITREX® Capillaries, plain (blue), 75 µl (1×1000 pieces)
    75 mm
    1,55 mm
    1,15 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 608,00 kr
    608,00 kr
    1 * 1.000 Items
       608,00 kr
  • VITREX® Capillaries, Precal, K2 EDTA (purple)
    75 mm
    1,50 mm
    1,02 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 333,00 kr
    333,00 kr
    1 * 100 Items
       333,00 kr
  • VITREX® Capillaries, Precal, lithium-heparinized (orange), marks at 32 and 61 µl
    75 mm
    1,50 mm
    1,02 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 1.350,00 kr
    1.350,00 kr
    1 * 1.000 Items
       1.350,00 kr
  • VITREX® Capillaries, Precal, natrium-heparinized (red), marks at 14 and 18 µl
    75 mm
    1,55 mm
    0,55 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 1.890,00 kr
    1.890,00 kr
    1 * 1.000 Items
       1.890,00 kr
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Description
    Tilgængelighed
    Price
  • MODU140013
    Sigillum wax plate, with 24 numbered positions, 1,16×86 mm (Ø×L)
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items - 405,00 kr
Anbefalinger