Order Entry
Denmark
ContactUsLinkComponent
ReproSil 80 C6 HPLC Columns
ReproSil 80 C6 HPLC Columns
Supplier:  DR MAISCH
Certificates
ReproSil 80 C6 HPLC Columns
Supplier:  DR MAISCH
Specifications
  • Catalog No:
  • MAISR05.60.S1546
  • MAISR03.60.S1246
  • MAISR05.60.S1246
  • Carbon load:
  • 6%
  • 6%
  • 6%
  • Endcapped:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • pH range:
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • Surface area:
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • USP code:
  • L15
  • L15
  • L15