Order Entry
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
Blackout paper labels
Blackout paper labels
Leverandør:   GA
Blackout paper labels
Leverandør:  GA
Certifikater
Blackout paper labels
Blackout paper labels
12 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
These cover-up labels are available in roll format, and are compatible with all standard thermal transfer barcode printers.
  • Unique opaque design allows the labels to block out all pre-existing information
  • For general office, laboratory, and warehouse applications
  • Compatible with all major thermal transfer printer brands
Permanent blackout paper labels feature a unique opaque design that allows them to obscure any existing printed information including serial numbers, barcodes, and text. Perfectly suited for general use office, laboratory, and warehouse applications.
Product Family Options
Produktinformation
  • Description
    Material
    Colour
    Dimensions
    Tilgængelighed
    Price
  • Blackout paper labels
    Paper
    White
    101,6×25, 4 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - 1.130,00 kr
    1.130,00 kr
    1 * 1 ROL
       1.130,00 kr
  • Blackout paper labels
    Paper
    White
    101,6×25, 4 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - 2.260,00 kr
    2.260,00 kr
    1 * 1 ROL
       2.260,00 kr
  • Blackout paper labels
    Paper
    White
    38,1×12,7 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - 454,00 kr
    454,00 kr
    1 * 1 ROL
       454,00 kr
  • Blackout paper labels
    Paper
    White
    38,1×12,7 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - 1.140,00 kr
    1.140,00 kr
    1 * 1 ROL
       1.140,00 kr
  • Blackout paper labels
    Paper
    White
    38,1×19,05 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - 634,00 kr
    634,00 kr
    1 * 1 ROL
       634,00 kr
  • Blackout paper labels
    Paper
    White
    38,1×19,05 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - 1.590,00 kr
    1.590,00 kr
    1 * 1 ROL
       1.590,00 kr
  • Blackout paper labels
    Paper
    White
    44,45×19,05 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - 744,00 kr
    744,00 kr
    1 * 1 ROL
       744,00 kr
  • Blackout paper labels
    Paper
    White
    44,45×19,05 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - 2.030,00 kr
    2.030,00 kr
    1 * 1 ROL
       2.030,00 kr
  • Blackout paper labels
    Paper
    White
    44,45×25,4 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - 493,00 kr
    493,00 kr
    1 * 1 ROL
       493,00 kr
  • Blackout paper labels
    Paper
    White
    44,45×25,4 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - 1.970,00 kr
    1.970,00 kr
    1 * 1 ROL
       1.970,00 kr
  • Blackout paper labels
    Paper
    White
    57,15×31,75 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - 763,00 kr
    763,00 kr
    1 * 1 ROL
       763,00 kr
  • Blackout paper labels
    Paper
    White
    57,15×31,75 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - 1.530,00 kr
    1.530,00 kr
    1 * 1 ROL
       1.530,00 kr