7-Diethylamino-3-(4-maleimidophenyl)-4-methylcoumarin (CPM), Sigma-Aldrich®
Katalog # C1484-25MG
Leverandør: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
CAS nummer:
Specifikationer
- Pk:25 mg
- Seq:2315
Specifikationer
Om denne vare
:
:402.44 g/mol
Opbevaringstemperatur:Freezer
CAS nummer:76877-33-3
Formel:C₂₄H₂₂N₂O₄
MDL nummer:MFCD00077334