Riboflavine (vitamin B2), TECHNICAL
Katalog # 27414.137
Leverandør: VWR Chemicals
CAS nummer:
Specifikationer
- Pack type:Glass bottle
- Pk:25 g
- Seq:3308
Specifikationer
Specifikationstestresultater
- Identification:Passes test
Specifikationstestresultater
Om denne vare
:
:376.37 g/mol
Merck Index:12,08367
Smeltende Pt:280 °C
Opbevaringstemperatur:Ambient
EINECS:201-507-1
CAS nummer:83-88-5
Formel:C₁₇H₂₀N₄O₆
MDL nummer:MFCD00005022