Order Entry
Denmark
ContactUsLinkComponent
Nitrile gloves, uvex u-fit
Nitrile gloves, uvex u-fit
Supplier:  UVEX
Certificates
undefined
Nitrile gloves, uvex u-fit
Supplier:  UVEX
Specifications
  • Catalog No:
  • UVEX6059609
  • UVEX6059608
  • Ambidextrous / hand-specific:
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Disposable / reusable:
  • Disposable
  • Disposable
  • Latex / latex-free:
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Finish:
  • Textured
  • Textured
  • EN norm:
  • EN ISO 374-1 Type B (KPT)
  • EN ISO 374-1 Type B (KPT)
  • Food contact approved:
  • +
  • +