Order Entry
Denmark
ContactUsLinkComponent
Preparative HPLC columns, Ultra Aqueous C18
Preparative HPLC columns, Ultra Aqueous C18
Supplier:  Restek
Certificates
undefined
Preparative HPLC columns, Ultra Aqueous C18
Supplier:  Restek
Specifications
  • Catalog No:
  • REST9178557
  • REST9178579
  • REST9178519
  • REST9178578
  • REST9178577
  • REST9178518
  • REST9178517
  • REST9178569
  • REST9178568
  • REST9178567
  • REST9178559
  • REST9178558
  • Carbon load:
  • 15%
  • 15%
  • 15%
  • 15%
  • 15%
  • 15%
  • 15%
  • 15%
  • 15%
  • 15%
  • 15%
  • 15%
  • Endcapped:
  • N/A
  • N/A
  • N/A
  • N/A
  • N/A
  • N/A
  • N/A
  • N/A
  • N/A
  • N/A
  • N/A
  • N/A
  • pH range:
  • 2,5 - 8
  • 2,5 - 8
  • 2,5 - 8
  • 2,5 - 8
  • 2,5 - 8
  • 2,5 - 8
  • 2,5 - 8
  • 2,5 - 8
  • 2,5 - 8
  • 2,5 - 8
  • 2,5 - 8
  • 2,5 - 8
  • Temperature limit:
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • USP code:
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1