Order Entry
Denmark
ContactUsLinkComponent
Methyl-4-hydroxy-6-methyl-2-oxo-3-cyclohexene-1-carboxylate 99%
 
Methyl-4-hydroxy-6-methyl-2-oxo-3-cyclohexene-1-carboxylate 99%
  L14622.06
 :  
 
Methyl-4-hydroxy-6-methyl-2-oxo-3-cyclohexene-1-carboxylate 99%
  L14622.06
 :  

 

  • Pk:
    5 g
  • Seq:
    3173

 

 

 :39493-62-4
 :
 :C₉H₁₂O₄
 :MFCD01075661
 :184.19 g/mol
 :122…124 °C
 :GHS07
 :Ambient