Order Entry
Denmark
ContactUsLinkComponent
Capillary columns, Rtx®-35 (fused silica)
Capillary columns, Rtx®-35 (fused silica)
Supplier:  Restek
Certificates
undefined
Capillary columns, Rtx®-35 (fused silica)
Supplier:  Restek
Specifications
  • Catalog No:
  • REST40402
  • REST10424
  • REST10439
  • REST40411
  • REST40410
  • REST10420
  • REST10435
  • REST10421
  • REST10437
  • REST10423
  • REST10438
  • REST10453
  • REST10485
  • REST10470
  • REST10454
  • REST10440
  • REST10455
  • Temperature limit:
  • +4,0...+300/320 °C
  • +4,0...+320 °C
  • +4,0...+310 °C
  • +4,0...+290/310 °C
  • +4,0...+290/310 °C
  • +4,0...+320 °C
  • +4,0...+310 °C
  • +4,0...+320 °C
  • +4,0...+300 °C
  • +4,0...+320 °C
  • +4,0...+310 °C
  • +4,0...+290 °C
  • +4,0...+240/260 °C
  • +4,0...+280 °C
  • +4,0...+310 °C
  • +4,0...+300 °C
  • +4,0...+290 °C