Order Entry
Denmark
ContactUsLinkComponent
HPLC columns, Allure® C18 (USP L1)
HPLC columns, Allure® C18 (USP L1)
Supplier:  Restek
Certificates
HPLC columns, Allure® C18 (USP L1)
Supplier:  Restek
Specifications
  • Catalog No:
  • REST9164515
  • REST9164552
  • REST9164551
  • REST9164575
  • REST9164562
  • REST9164555
  • REST9164572
  • REST9164531
  • REST9164565
  • REST9164512
  • Carbon load:
  • 27%
  • 27%
  • 27%
  • 27%
  • 27%
  • 27%
  • 27%
  • 27%
  • 27%
  • 27%
  • Endcapped:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • pH range:
  • 2,5 - 7,5
  • 2,5 - 7,5
  • 2,5 - 7,5
  • 2,5 - 7,5
  • 2,5 - 7,5
  • 2,5 - 7,5
  • 2,5 - 7,5
  • 2,5 - 7,5
  • 2,5 - 7,5
  • 2,5 - 7,5
  • Temperature limit:
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • USP code:
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1